Läs mer
Haldenwanger™ Porslin Buchner tratt
Produktkod. 10251201
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
75 ml
135 ml
290 ml
580 ml
795 ml
Diameter (metrisk) platta:
48 mm
59 mm
74 mm
90 mm
114 mm
129 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) platta Förpackningsstorlek
10251201 290 ml 90 mm Varje
10433281 50 ml 48 mm Varje
10343221 75 ml 59 mm Varje
10179630 580 ml 114 mm Varje
10771752 135 ml 74 mm Varje
10434431 795 ml 129 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10251201 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 127C/2A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3270.00 SEK
    984.86 SEK / Paket med 1
    Save 2285.14 SEK
    69% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med glaserat porslin för utmärkt termisk och kemisk beständighet. Haldenwanger™ Porslins-Buchner-trattar är ett utmärkt val för snabb filtrering.
  • Vertikala sidor
  • Finns i en mängd olika storlekar för att passa många filtreringsbehov
  • Perforerad fast filterplatta
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 290 ml
Material Porslin
Diameter (metrisk) platta 90 mm
Kvantitet 1 förpackning
Produkttyp Buchner tratt