Learn More
Haldenwanger™ Porslin Buchner tratt
Description
Designad med glaserat porslin för utmärkt termisk och kemisk beständighet. Haldenwanger™ Porslins-Buchner-trattar är ett utmärkt val för snabb filtrering.
- Vertikala sidor
- Finns i en mängd olika storlekar för att passa många filtreringsbehov
- Perforerad fast filterplatta
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Porslin |
| Diameter (metrisk) platta | 48 mm |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Produkttyp | Buchner tratt |