Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsgrytor
Produktkod. 10220961
Kapacitet (metrisk):
140 mL
220 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10220961
Brand: Haldenwanger™ 17/0
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 220 mL
Material Porcelain
Form Round
Typ Casserole
Höjd (metrisk) 56 mm
Diameter (metrisk) 100 mm