Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsgrytor
Kapacitet (metrisk):
140 mL
220 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Porslin |
| Form | Rund |
| Typ | Gryta |
| Storlek | 2 |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |
| Diameter (metrisk) | 127 mm |