Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsdegellock
Produktkod. 12807703
Diameter (metrisk) Yttre:
30 mm
40 mm
45 mm
60 mm
75 mm
87 mm
92 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12807703
Brand: Haldenwanger™ L 79D/1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Använd dessa lock med porslinsdeglar. Haldenwanger™ Porslinsdegellock är tillverkade av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • För användning med Haldenwanger porslinsdeglar
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Material Porslin
Diameter (metrisk) Yttre 87 mm
Produkttyp Degellock