Läs mer
Karl Hecht™ Porslinsdeglar
Beskrivning
- Utan lock
- Glaserad för en slät finish
- Höjd 40 mm, diameter 50 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Porslin |
| Avsluta | Glaserade |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 50 mm |
| Höjd (metrisk) | 40 mm |
| Produkttyp | Degel |
| Form | Medium-hög form |