Läs mer
DWK Life Sciences™ Torkplatta i porslin
Produktkod. p-7189129 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10409542
Brand: DWK Life Sciences™ 297255707
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Exsickatorinsatsen är en siktplatta på vilken ämnet som ska torkas placeras i en lämplig behållare.
Exsickatorinsatsen är en silplatta som separerar exsickatorbasen i två områden - det finns ett torkmedel i den nedre delen och ämnet som ska torkas placeras i den övre delen. Ämnet som ska torkas placeras på siktplattan i en lämplig behållare för torkning.
  • Det värmebeständiga materialet tillåter att varma prover placeras i exsickatorn
  • Tillverkad av värmebeständigt material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 140 mm
Material Porslin
För användning med (applikation) Torkning av material