Beskrivning
- Porslinskonstruktion
- För användning med glas- eller plastexsickatorer
- Centralt hål ca 20mm dia.
- Små perforeringar ca 5 mm dia.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 140 mm |
| Material | Porslin |
| För användning med (utrustning) | För exsickatorer |
| Inkluderar | Reservdelar och tillbehör |
| Produkttyp | Exsickatorplatta |
| Kvantitet | 1 vardera |