Läs mer
Haldenwanger™ Torkplattor i porslin
Diameter (metrisk) Yttre:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Available in a variety of sizes
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 140 mm |
| Antal per förpackning | 1 Each |
| Produkttyp | Desiccator Plate |
| Material | Porcelain |