Läs mer
Haldenwanger™ Torkplattor i porslin
Produktkod. 10241481
Diameter (metrisk) Yttre:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10241481
Brand: Haldenwanger™ L 119C/280
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa plattor för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Porslinsexsickatorplattor har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 280 mm
Antal per förpackning 1 vardera
Produkttyp Exsickatorplatta
Material Porslin