Läs mer
Haldenwanger™ Torkplattor i porslin
Diameter (metrisk) Yttre:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Finns i en mängd olika storlekar
- Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 235 mm |
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Produkttyp | Exsickatorplatta |
| Material | Porslin |