Läs mer
Haldenwanger™ Torkplattor i porslin
Produktkod. p-8008153
Diameter (metrisk) Yttre:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10211291
Brand: Haldenwanger™ 119C/140
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa plattor för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Porslinsexsickatorplattor har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Available in a variety of sizes
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 140 mm
Antal per förpackning 1 Each
Produkttyp Desiccator Plate
Material Porcelain