Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsförångningsbassänger
Kapacitet (metrisk):
30 mL
100 mL
110 mL
140 mL
190 mL
220 mL
250 mL
320 mL
350 mL
Höjd (metrisk):
24 mm
36 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
52 mm
64 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant; 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 140 mL |
| Material | Porslin |
| Form | Rund |
| Typ | Avdunstningsbassäng |
| Höjd (metrisk) | 40 mm |
| Diameter (metrisk) | 97 mm |