Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsförångningsbassänger
Produktkod. 12390709
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
110 ml
140 ml
190 ml
220 ml
250 ml
320 ml
350 ml
Höjd (metrisk):
24 mm
36 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
52 mm
64 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12390709 350 ml 65 mm Varje
10588922 190 ml 42 mm Varje
10678181 220 ml 45 mm Varje
12025033 110 ml 36 mm Varje
10483571 320 ml 64 mm Varje
12380689 30 ml 24 mm Varje
10220372 100 ml 36 mm Varje
12310699 140 ml 40 mm Varje
12320699 250 ml 50 mm Varje
12330699 350 ml 52 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12390709 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer 130/7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    853.30 SEK
    505.95 SEK / Paket med 1
    Save 347.35 SEK
    40% Av
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Porslinsbassänger har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Grunt form, rundbottnad porslinsbassäng
  • Finns i olika storlekar
  • Storlekar upp till 175 ml glaserade utom kanten
  • 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
  • Inkluderar pip för enkel hällning
  • Uppfyller DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 350 ml
Material Porslin
Form Rund
Typ Avdunstningsbassäng
Höjd (metrisk) 65 mm
Diameter (metrisk) 125 mm