Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsförångningsbassänger
Produktkod. p-8008154
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
110 ml
140 ml
190 ml
220 ml
250 ml
320 ml
350 ml
Höjd (metrisk):
24 mm
36 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
52 mm
64 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10588922
Brand: Haldenwanger™ 109/3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Porslinsbassänger har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Grund form, rundbottnad porslinsfat
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant
  • 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
  • Inkluderar pip för enkel hällning
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Bottenform Rund
Kapacitet (metrisk) 190 ml
Material Porslin
Form Rund
Typ Avdunstningsbassäng
För användning med (applikation) Laboratorier
Inkluderar Pip
Invändig finish Jämna
Höjd (metrisk) 42 mm
Diameter (metrisk) 10 mm