Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsförångningsbassänger
Beskrivning
Djup form, fransk form, glaserad både in- och utvändigt.
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 190 ml |
| Material | Porslin |
| Form | Rund |
| Typ | Avdunstningsbassäng |
| Invändig finish | Glaserad |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Diameter (metrisk) | 97 mm |