Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsförångningsbassänger
Produktkod. 12390689
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
70 ml
190 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12390689 60 ml Varje
10342152 190 ml Varje
12360709 70 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12390689 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 131/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00 SEK
    256.95 SEK / Paket med 1
    Save 37.05 SEK
    12% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glaserad invändigt och utvändigt
Djup form, fransk form, glaserad inifrån och ut.
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Material Porslin
Form Rund
Typ Avdunstningsbassäng
Invändig finish Glaserade
Höjd (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) 75 mm