Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsavdunstningsskålar
Produktkod. 10628351
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 ml
10 ml
20 ml
270 ml
450 ml
1000 ml
1100 ml
1750 ml
2200 ml
2500 ml
3400 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
63 mm
125 mm
160 mm
200 mm
240 mm
250 mm
300 mm
310 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10628351 2200 ml 250 mm Varje
10606631 20 ml 50 mm Varje
10761852 10 ml 40 mm Varje
10167630 3400 ml 310 mm Varje
10675881 2500 ml 300 mm Varje
10628191 1000 ml 200 mm Varje
10117730 20 ml 63 mm Varje
10464151 10 ml 50 mm Varje
10454151 8 ml 40 mm Varje
10404541 270 ml 125 mm Varje
10138110 1100 ml 200 mm -
10209440 1750 ml 240 mm Varje
12095043 450 ml 160 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10628351 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 109/9
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Porslinsavdunstningsfat har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant; 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen.
Specifikationer
Bottenform Rund
Kapacitet (metrisk) 2200 ml
Material Porslin
Form Rund
Typ Avdunstningsfat
För användning med (applikation) Laboratorier
Invändig finish Jämna
Höjd (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) 250 mm