Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsavdunstningsskålar
Kapacitet (metrisk):
8 ml
10 ml
20 ml
270 ml
450 ml
1000 ml
1100 ml
1750 ml
2200 ml
2500 ml
3400 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
63 mm
125 mm
160 mm
200 mm
240 mm
250 mm
300 mm
310 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Finns i en mängd olika storlekar
- Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant
- 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
- Inkluderar pip för enkel hällning
- Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Material | Porslin |
| Form | Rund |
| Typ | Förångande skål |
| För användning med (applikation) | Laboratorier |
| Invändig finish | Jämna |
| Höjd (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |