Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsavdunstningsskålar
Produktkod. 10128160
Change view
Diameter (metrisk):
63 mm
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Höjd (metrisk):
16 mm
20 mm
25 mm
28 mm
32 mm
50 mm
Bottenform:
Plan
Rund
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Bottenform Förpackningsstorlek
10128160 70 mm 28 mm Rund Varje
10494531 100 mm 20 mm Plan Varje
10260011 80 mm 16 mm Plan Varje
10483381 125 mm 50 mm Rund Varje
10269530 63 mm 25 mm Rund Varje
10443001 80 mm 32 mm Rund Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10128160 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 109/00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00 SEK
    117.66 SEK / Paket med 1
    Save 50.34 SEK
    29% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Designad med glaserat laboratorieporslin för att ge utmärkt termisk och kemisk beständighet. Haldenwanger™ Porslinsavdunstningsskålar tillhandahåller en fast bassäng för att avdunsta överflödiga lösningsmedel för att producera en koncentrerad lösning eller fast fällning.
  • Finns i ytlig och halvgrund form
  • Storlekar upp till 175 ml glaserad; 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
Specifikationer
Bottenform Rund
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Porslin
Form Rund
Typ Avdunstningsfat
För användning med (applikation) Laboratorier
Invändig finish Glaserade
Höjd (metrisk) 28 mm
Diameter (metrisk) 70 mm