Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsavdunstningsskålar
Beskrivning
- Finns i ytlig och halvgrund form
- Storlekar upp till 175 ml glaserad; 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 45 mL |
| Material | Porslin |
| Form | Rund |
| Typ | Avdunstningsfat |
| För användning med (applikation) | Laboratorier |
| Invändig finish | Glaserade |
| Höjd (metrisk) | 16 mm |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |