Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsavdunstningsskålar
Produktkod. 10269530
Diameter (metrisk):
63 mm
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Höjd (metrisk):
16 mm
20 mm
25 mm
28 mm
32 mm
50 mm
Bottenform:
Plan
Rund
Förpackningsstorlek:
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10269530
Brand: Haldenwanger™ 109/000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Designad med glaserat laboratorieporslin för att ge utmärkt termisk och kemisk beständighet. Haldenwanger™ Porslinsavdunstningsskålar tillhandahåller en fast bassäng för att avdunsta överflödiga lösningsmedel för att producera en koncentrerad lösning eller fast fällning.
  • Available in shallow and semi-shallow form
  • Sizes up to 175mL glazed; 1,000mL and larger are glazed except outside base
Specifikationer
Bottenform Rund
Kapacitet (metrisk) 35 mL
Material Porcelain
Form Round
Typ Evaporating Dish
För användning med (applikation) Laboratories
Invändig finish Glazed
Höjd (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 63 mm