Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsavdunstningsskålar
Produktkod. 10483381
Change view
Diameter (metrisk):
63 mm
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Höjd (metrisk):
16 mm
20 mm
25 mm
28 mm
32 mm
50 mm
Bottenform:
Plan
Rund
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Bottenform unitSize
10483381 125 mm 50 mm Rund Varje
10494531 100 mm 20 mm Plan Varje
10260011 80 mm 16 mm Plan Varje
10269530 63 mm 25 mm Rund Varje
10128160 70 mm 28 mm Rund Varje
10443001 80 mm 32 mm Rund Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10483381 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 109/5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med glaserat laboratorieporslin för att ge utmärkt termisk och kemisk beständighet. Haldenwanger™ Porslinsavdunstningsskålar tillhandahåller en fast bassäng för att avdunsta överflödiga lösningsmedel för att producera en koncentrerad lösning eller fast fällning.
  • Finns i ytlig och halvgrund form
  • Storlekar upp till 175 ml glaserad; 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
Specifikationer
Bottenform Rund
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Porslin
Form Rund
Typ Förångande skål
För användning med (applikation) Laboratorier
Invändig finish Glaserade
Höjd (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 125 mm