Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsavdunstningsskålar
Diameter (metrisk):
63 mm
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Höjd (metrisk):
16 mm
20 mm
25 mm
28 mm
32 mm
50 mm
Bottenform:
Plan
Rund
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Finns i ytlig och halvgrund form
- Storlekar upp till 175 ml glaserad; 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Porslin |
| Form | Rund |
| Typ | Förångande skål |
| För användning med (applikation) | Laboratorier |
| Invändig finish | Glaserade |
| Höjd (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |