Läs mer
Haldenwanger™ Porcelain Evaporating Spouts
Produktkod. 10128901
Kapacitet (metrisk):
400 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10128901
Brand: Haldenwanger™ L 131/8
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Deep form, French shape, fully glazed inside and out
Djup form, fransk form, glaserad inifrån och ut.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Material Porslin
Form Rund
Typ Evaporating Spout
Invändig finish Glaserade
Höjd (metrisk) 60 mm
Diameter (metrisk) 150 mm