Läs mer
Karl Hecht™ Porslin halvrunda avdunstningsfat
Beskrivning
- Med pip
- Porslinskonstruktion
- DIN 12903
- Finns i en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Halvrund |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Porslin |
| Form | Rund |
| Typ | Förångande skål |
| Invändig finish | Glaserade |
| Höjd (metrisk) | 26 mm |
| Diameter (metrisk) | 70 mm |