Läs mer
Karl Hecht™ Porslin halvrunda avdunstningsfat
Kapacitet (metrisk):
50 ml
75 ml
310 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med pip
- Porslinskonstruktion
- DIN 12903
- Finns i en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Halvrund |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 310 ml |
| Material | Porslin |
| Form | Rund |
| Typ | Förångande skål |
| Invändig finish | Glaserade |
| Höjd (metrisk) | 47 mm |
| Diameter (metrisk) | 115 mm |