Läs mer
Haldenwanger™ Hirsch-tratt i porslin
Diameter (metrisk) platta:
9mm
11mm
13mm
Höjd (metrisk):
45 mm
56 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
With perforated fixed filter plate.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Porslin |
| Höjd (metrisk) | 56 mm |
| Diameter (metrisk) platta | 11mm |
| Diameter (metrisk) skiva | 11mm |
| Inkluderar | With fixed filter plate |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Produkttyp | Hirsch tratt |