Läs mer
Haldenwanger™ Hirsch-tratt i porslin
Produktkod. 10717211
Change view
Diameter (metrisk) platta:
9 mm
11 mm
13 mm
Höjd (metrisk):
45 mm
56 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) platta Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10717211 9 mm 45 mm Varje
12388567 13 mm - Varje
10190131 11 mm 56 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10717211 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 126/5/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    583.00 SEK
    390.15 SEK / Paket med 1
    Save 192.85 SEK
    33% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
With perforated fixed filter plate
With perforated fixed filter plate.
Specifikationer
Material Porslin
Höjd (metrisk) 45 mm
Diameter (metrisk) platta 9 mm
Diameter (metrisk) skiva 9mm
Inkluderar With fixed filter plate
Kvantitet 1 Varje
Produkttyp Hirsch tratt