Läs mer
Haldenwanger™ Hirsch-tratt i porslin
Produktkod. p-8008157
Diameter (metrisk) platta:
9mm
11mm
13mm
Höjd (metrisk):
45 mm
56 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10717211
Brand: Haldenwanger™ L 126/5/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
With perforated fixed filter plate
With perforated fixed filter plate.
Specifikationer
Material Porslin
Höjd (metrisk) 45 mm
Diameter (metrisk) platta 9mm
Diameter (metrisk) skiva 9mm
Inkluderar With fixed filter plate
Kvantitet 1 Varje
Produkttyp Hirsch tratt