Läs mer
Haldenwanger™ Hirsch-tratt i porslin
Produktkod. 10485821
Change view
Beskrivning:
Storlek: 00
Storlek: 000
Diameter (metrisk) platta:
15 mm
27 mm
Diameter (metrisk) Överst:
52 mm
72 mm
Höjd (metrisk):
74 mm
102 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Diameter (metrisk) platta Diameter (metrisk) Överst Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10485821 Storlek: 00 27 mm 72 mm 102 mm -
10643371 Storlek: 000 15 mm 52 mm 74 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10485821 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 126/00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.00 SEK
    535.41 SEK / Paket med 1
    Save 80.59 SEK
    13% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med glaserat porslin för utmärkt termisk och kemisk beständighet. Haldenwanger™ Hirsch-trattar av porslin är ett utmärkt val för snabb filtrering.
  • Lutande sidor
  • Används för att filtrera små mängder
  • Perforerad fast filterplatta
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 72 mm
Material Porslin
Höjd (metrisk) 102 mm
Beskrivning Storlek: 00
Diameter (metrisk) platta 27 mm
Kvantitet 1 förpackning
Produkttyp Hirsch tratt