Läs mer
Haldenwanger™ Hirsch-tratt i porslin
Produktkod. 10643371
Beskrivning:
Storlek: 00
Storlek: 000
Diameter (metrisk) platta:
15 mm
27 mm
Diameter (metrisk) Överst:
52 mm
72 mm
Höjd (metrisk):
74 mm
102 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10643371
Brand: Haldenwanger™ L 126/000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med glaserat porslin för utmärkt termisk och kemisk beständighet. Haldenwanger™ Hirsch-trattar av porslin är ett utmärkt val för snabb filtrering.
  • Lutande sidor
  • Används för att filtrera små mängder
  • Perforerad fast filterplatta
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 52 mm
Material Porslin
Höjd (metrisk) 74 mm
Beskrivning Storlek: 000
Diameter (metrisk) platta 15 mm
Kvantitet 1 förpackning
Produkttyp Hirsch tratt