Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsförbränningsfat
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek
Varje
Tekniske data
Tekniske data
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Material | Porslin |
| Form | Rund |
| Typ | Förbränningsrätt |
| Höjd (metrisk) | 12 mm |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion