Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsförbränningsfat
Diameter (metrisk):
37 mm
40 mm
42 mm
60 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Varje
Beskrivning
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Material | Porslin |
| Form | Rund |
| Typ | Förbränningsrätt |
| För användning med (applikation) | Laboratorier |
| Invändig finish | Jämna |
| Diameter (metrisk) | 42 mm |