Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsförbränningsfat
Diameter (metrisk):
37 mm
40 mm
42 mm
60 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Varje
Beskrivning
- Finns i en mängd olika storlekar
- Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant
- 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
- Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 45 mL |
| Material | Porslin |
| Form | Rund |
| Typ | Förbränningsrätt |
| För användning med (applikation) | Laboratorier |
| Invändig finish | Jämna |
| Höjd (metrisk) | 30 mm |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |