Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsförbränningsfat
Produktkod. 10587911
Diameter (metrisk):
37 mm
40 mm
42 mm
60 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Varje
Produktkod. 10587911
Brand: Haldenwanger™ L 33/1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Porslinsförbränningsfat har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Material Porslin
Form Rund
Typ Förbränningsrätt
För användning med (applikation) Laboratorier
Invändig finish Jämna
Höjd (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 40 mm