Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsförbränningsfat
Produktkod. 10732622
Diameter (metrisk):
37 mm
40 mm
42 mm
60 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Varje
Produktkod. 10732622
Brand: Haldenwanger™ L 109/6A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Porslinsförbränningsfat har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
Shallow form. Sizes up to 175mL glazed except rim, 1,000mL and larger are glazed except outside base.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 640 mL
Material Porslin
Form Rund
Typ Förbränningsrätt
För användning med (applikation) Laboratorier
Invändig finish Jämna
Höjd (metrisk) 64 mm
Diameter (metrisk) 160 mm