Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsförbränningsfat
Produktkod. p-8008158
Diameter (metrisk):
37 mm
40 mm
42 mm
60 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Varje
Produktkod. 15222179
Brand: Haldenwanger™ 33D/2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Porslinsförbränningsfat har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Bottenform Flat
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Material Porcelain
Form Round
Typ Incinerating Dish
För användning med (applikation) Laboratories
Invändig finish Smooth
Höjd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) 37 mm