Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsdeglar i medium form
Produktkod. 12336497
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
60 ml
150 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12336497 10 ml Paket med 10
10539411 150 ml Varje
12316507 150 ml Paket med 10
12386497 60 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12336497 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 79MF/8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00 SEK
    568.42 SEK / Paket med 10
    Save 63.58 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 21-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Porslinsdeglar i medium form har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant
  • 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Material Porslin
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Diameter (metrisk) Yttre 30mm
Höjd (metrisk) 25mm
Produkttyp Degel