Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsdeglar i medium form
Kapacitet (metrisk):
10 ml
60 ml
150 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Finns i en mängd olika storlekar
- Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant
- 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
- Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Porslin |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Produkttyp | Degel |