Läs mer
Haldenwanger™ Porslin medelform smältdeglar
Kapacitet (metrisk):
5 ml
100 ml
200 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Porcelain |
| Avsluta | Glazed Inside and Outside Except Base |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 63mm |
| Höjd (metrisk) | 55mm |
| Produkttyp | Melting Crucible |