Läs mer
Haldenwanger™ Porslin medelform smältdeglar
Produktkod. 12326497
Kapacitet (metrisk):
5 mL
100 mL
200 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12326497
Brand: Haldenwanger™ L 79MF/9
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Porslinsdeglar i medium form har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant
  • 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Material Porslin
Avsluta Glaserade
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Diameter (metrisk) Yttre 25mm
Höjd (metrisk) 10mm
Produkttyp Smältdegel