Läs mer
Heinz Herenz Porcelain Mortar
Beskrivning
- Rough finish
- Porcelain
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 160 ml |
| Avsluta | Rough |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Produkttyp | Mortar |
| Material | Porcelain |
| Typ | Mortar |