Läs mer
Hecht Karl™ Porslinsbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 130 mm |
| Produkttyp | Murbruk |
| Material | Porslin |
| Höjd (metrisk) | 63mm |
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |