Läs mer
Hecht Karl™ Porslinsbruk
Diameter (metrisk) Yttre:
20 mm
70 mm
130 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 130 mm |
| Produkttyp | Murbruk |
| Material | Porslin |
| Höjd (metrisk) | 63mm |
| Typ | Murbruk |