Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsbruk
Produktkod. 11970897
Change view
Kapacitet (metrisk):
70 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11970897 70 ml Varje
1 options
Produktkod. 11970897 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 55/0A/RAUH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00 SEK
    206.32 SEK / Paket med 1
    Save 72.68 SEK
    26% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av porslin för höga slitageförhållanden. Haldenwanger™ Porslinsbruk ger en grov yta för att slipa material till ett fint pulver.
  • Pip för enkel upphällning
  • Använd med Haldenwanger™ stötar
  • Finns i en mängd olika storlekar för att möta krossnings-, malnings- och blandningsbehov i ett laboratorium
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 63mm
Produkttyp Murbruk
Material Porslin
Avsluta Grov inre, glaserad utsida
Kapacitet (metrisk) 70 ml