Läs mer
Haldenwanger™ Porslinstötar
Produktkod. p-8000615
Längd (metrisk):
115 mm
150 mm
175 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10405011
Brand: Haldenwanger™ L 56/00/RAUH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa porslinstötar för ett brett spektrum av applikationer. Haldenwanger™ Porslinstötar finns glaserade eller oglaserade med huvudstorlekar från 24 till 85 mm i diameter. Strikta kontroller, som börjar med råvaror och fortsätter ner till färdiga produkter, garanterar konstant kvalitet.
  • Slipytor är oglaserade
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Laboratorieporslin uppfyller DIN EN 60672-3, grupp C100, typ C110
Specifikationer
Avsluta Oglaserad
Diameter (metrisk) Yttre 24mm
Produkttyp mortelstöt
Material Porslin
Längd (metrisk) 115 mm