Läs mer
Heinz Herenz Porcelain Pestle with Rough Finish
Kapacitet (metrisk):
54 mm
115 mm
135 mm
150 mm
175 mm
210 mm
250 mm
280 mm
Beskrivning
- Rough finish
- Porcelain
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mm |
| Avsluta | Rough |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Produkttyp | Pestle |
| Material | Porcelain |
| Typ | Pestle |