Läs mer
Heinz Herenz Porslinsmortel med grov finish
Produktkod. 30158514
Change view
Kapacitet (metrisk):
54 mm
115 mm
135 mm
150 mm
175 mm
210 mm
250 mm
280 mm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30158514 210 mm
30158433 150 mm
30158356 115 mm
30158457 -
30158430 280 mm
30158466 135 mm
30158479 250 mm
30158321 54 mm
30158503 175 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 30158514 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1071081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.95 SEK
    148.21 SEK / Paket med 1
    Save 81.74 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Porslinsstötare med grov yta.
  • Grov avslutning
  • Porslin
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Stötare
Material Porslin
Typ Stötare
Avsluta Rough
Kapacitet (metrisk) 210 mm