Läs mer
Haldenwanger™ Porslinstötar
Produktkod. 11910897
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11910897 30 mm Varje
1 options
Produktkod. 11910897 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 56/1/RAUH
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa porslinstötar för ett brett spektrum av applikationer. Haldenwanger™ Porslinstötar finns glaserade eller oglaserade med huvudstorlekar från 24 till 85 mm i diameter. Strikta kontroller, som börjar med råvaror och fortsätter ner till färdiga produkter, garanterar konstant kvalitet.
  • Slipytor är oglaserade
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Laboratorieporslin uppfyller DIN EN 60672-3, grupp C100, typ C110
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 30 mm
Produkttyp mortelstöt
Material Porslin
Längd (metrisk) 135mm
Avsluta Oglaserad